Learn More
Formamidine Acetate, TRC
Codice prodotto. 30395807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395807 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395807 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6915001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formamidine Acetate
CAS 3473-63-0
Formula molecolare CH4N2•C2H4O2
Quantità 1 g
Sinonimo Formamidine Acetate Salt, Formamidine Monoacetate, Methanimidamide Monoacetate, Formamidinium Acetate, Formimidamide Acetate, Methanimidamide Acetate, NSC 96608
InChI Formula InChI=1S/C2H4O2.CH4N2/c1-2(3)4;2-1-3/h1H3,(H,3,4);1H,(H3,2,3)
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Molecular Weight (g/mol) 44.066005
Peso formulazione 104.0586