Learn More
Formamidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30400315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400315 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6914905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formamidine Hydrochloride
CAS 6313-33-3
Formula molecolare CH5ClN2
Quantità 5 g
Sinonimo Methanimidamide Monohydrochloride, Formamidinium Chloride
InChI Formula InChI=1S/CH4N2.ClH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
SMILES Cl.NC=N
Molecular Weight (g/mol) 80.52
Peso formulazione 80.0141