Learn More
Formanilide, 98%
Codice prodotto. 11494074
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494074 100 g 100g
11418910 25 g 25g
11404084 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494074 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12472.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-70-8
Formula molecolare C7H7NO
Molecular Weight (g/mol) 121.139
Numero MDL MFCD00003276
InChI Key DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC Name N-phenylformamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formanilide
Punto di fusione 45°C to 49°C
Densità 1.14
Punti di ebollizione 271°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 906934
Indice di Merck 14,4238
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 98%