Learn More
Formanilide, 99+%
Codice prodotto. 10387280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10387280 5 g Bottiglia in vetro 5g
10296010 100 g Plastic bottle 100g
10123640 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10387280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158420050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-70-8
Numero MDL MFCD00003276
InChI Key DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamide
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC Name N-phenylformamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formanilide
Nota nome 99+%
Punto di fusione 47°C to 49°C
Colore Beige-Gray to White
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 271°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7NO
Formula lineare HCONHC6H5
Quantità 5 g
Beilstein 12, 230
Indice di Merck 15, 4266
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25.4g/L (20 c)
Molecular Weight (g/mol) 121.14
Peso formulazione 121.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals