Learn More
Camlab™ Standard di torbidità Formazine 4000NTU
Codice prodotto. 10346352
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10346352 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10346352 Fornitore Camlab™ N. del fornitore 246142
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
The Barnant 246142 formazin standard solution has a 4000 NTU turbidity and is used for calibration of turbidimeters.
  • Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU, 100 mL
  • Stablcal turbidity standard for all turbidimeters
  • The Barnant 246142 formazin standard solution has a 4000 NTU turbidity and is used for calibration of turbidimeters.-
  • The bottle has a 100mL volume
  • The bottle has a concentration of 4000 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Standard di torbidità Formazine 4000NTU
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hach Turbidimeters
Torbidità 4000 NTU
Volume (sistema metrico) 100 ml
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • StablCal Formazin Turbidity Standard, 4000 NTU
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine; hexamethylenetetramine, Formaldehyde
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 0.0014% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.