Learn More
Formic Acid-13C, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Formic Acid-13C |
| CAS | 1633-56-3 |
| Formula molecolare | 13C H2 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Formic-13C acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Formic-C13 acid (6CI), Formic acid-13C |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1+1 |
| SMILES | O[13CH]=O |
| IUPAC Name | hydroxyformaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 47.02 |
| Peso formulazione | 47.0088 |