Specifications
| Materiale o nome chimico | Formic acid hydrazide |
| Punto di fusione | 51°C to 58°C |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | 112°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HCONHNH2 |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble in water |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Formic acid hydrazide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.