Learn More
Formic acid hydrazide, 98%
Codice prodotto. 11442707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11442707 25 g 25g
11452707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11442707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14901.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Formic acid hydrazide is used as a precursor in the preparation of 1,2,4-triazole derivatives. It is also used in the synthesis of 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione, which is an anticancer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Formic acid hydrazide is used as a precursor in the preparation of 1,2,4-triazole derivatives. It is also used in the synthesis of 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione, which is an anticancer agent.
Solubility
Soluble in water, ethanol and acetone.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-84-0
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Numero MDL MFCD00007589
InChI Key XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
PubChem CID 12229
IUPAC Name formohydrazide
SMILES C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid hydrazide
Punto di fusione 55°C to 59°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 635759
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and acetone.
Peso formulazione 60.06
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid hydrazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrazinecarboxaldehyde