Learn More
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280953 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
2mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30280953 1 mL 1mL
30280969 2 mL 2mL
30280955 5 mL 5mL
30280925 50 mL 50mL
30280965 10 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30280953 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T001170001
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Specifica
Nome elemento Formic Acid
Forma Liquid
Reagent Type Ion Pairing Reagent
Quantità 1 mL
Formulazione 99% Formic Acid
Da utilizzare con LC/MS