Learn More
Formononetin 7-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30138702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138702 100 mg 100mg
30012677 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138702 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF693210100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18524-03-3
Formula molecolare C22 H20 O10
Molecular Weight (g/mol) 444.39
Sinonimo 3-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, 3-(p-Methoxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Formononetin Glucuronide, Formononetin-7-O-Glucuronide
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]4O)C(=O)O)ccc3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formononetin 7-O-beta-D-Glucuronide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H20O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)14-9-30-15-8-12(6-7-13(15)16(14)23)31-22-19(26)17(24)18(25)20(32-22)21(27)28/h2-9,17-20,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t17-,18-,19-,20+,22+/m0/s1
Peso formulazione 444.1056