Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448888
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448888 10 mg 10mg
16471496 200 mg 200mg
16422366 500 mg 500mg
16419026 100 mg 100mg
16404787 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16448888 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN018310mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Specifica
Materiale o nome chimico Formononetin
CAS 485-72-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H12O4
Quantità 10 mg
Sinonimo Biochanin B Flavosil Formononetol
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Molecular Weight (g/mol) 268.26
Peso formulazione 268.26
Percent Purity 97.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only