Learn More
Formononetin, MedChemExpress
Descrizione
Formononetin is a potent FGFR2 inhibitor with an IC50 of ∼4.31 μM. Formononetin potently inhibits angiogenesis and tumor growth.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Formononetin |
| CAS | 485-72-3 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H12O4 |
| Quantità | 200 mg |
| Sinonimo | Biochanin B Flavosil Formononetol |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 35 mg/mL (130.47 mM) |
| SMILES | O=C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.26 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only