Learn More
Formononetin, TRC
Codice prodotto. 30132416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132416 1 g 1g
30132729 5 g 5g
17972395 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6932001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-72-3
Formula molecolare C16 H12 O4
Molecular Weight (g/mol) 268.26
Sinonimo Formononetin
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formononetin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Peso formulazione 268.0736