Learn More
Formononetin, TRC
Codice prodotto. 30132729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132729 5 g 5g
30132416 1 g 1g
17972395 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30132729 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6932005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 485-72-3
Formula molecolare C16 H12 O4
Molecular Weight (g/mol) 268.26
Sinonimo Formononetin
IUPAC Name 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Formononetin
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
Peso formulazione 268.0736
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.