Learn More
R&D Systems™ Forskolin
Codice prodotto. 18734277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18734277 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18734277 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore TB1099RMU/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    641.35€
    579.60€ / 10mg
    Risparmia 61.75€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Forskolin synthesized to Ancillary Material Grade
TB1099-RMU is an Ancillary Material Grade version of Forskolin (Cat. No. 1099). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3 R,4 aR,5 S,6 S,6 AS,10 S,10 aR,10 bS)-5-(Acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-6,10,10 b-trihydroxy-3,4 A,7,7,10 A-pentamethyl-1 H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one
CAS 66575-29-9
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Adenylyl Cyclase Activators
Formula molecolare C22H34O7
Purezza 0.98