Learn More
Forskolin (From Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10615445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10615445 50 mg Amber Glass 50mg
11453074 1 mg Amber Glass 1mg
11473074 5 mg Amber Glass 5mg
11463074 10 mg Amber Glass 10mg
10556394 25 mg Amber Glass 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10615445 Fornitore Fisher Bioreagents N. del fornitore BP252050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
Aggiungi al carrello
Forskolin is a molecular biology reagent. Forskolin functions as an antihypertensive and vasodilator. Adenylcyclase activator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66575-29-9
Formula molecolare C22H34O7
Molecular Weight (g/mol) 410.507
InChI Key OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Sinonimo forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC Name [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Forskolin
Nota nome From Coleus forskohlii
Colore White
Imballaggio Amber Glass
Quantità 50 mg
Indice di Merck 15, 2460
Peso formulazione 410.5
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Forskolin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.