Learn More
Forskolin, (from Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11466071 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11466071 10 mg 10mg
11446071 1 mg 1mg
11456071 5 mg 5mg
11476071 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11466071 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219066910
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 66575-29-9
Formula molecolare C22H34O7
Molecular Weight (g/mol) 410.507
Numero MDL MFCD00082317
InChI Key OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Sinonimo forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
PubChem CID 47936
ChEBI CHEBI:42471
IUPAC Name [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-ethenyl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Forskolin
Nota nome from Coleus forskohlii
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.9775
Quantità 10 mg
Peso formulazione 410.5
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Forskoli
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.