Learn More
Forskolin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491176 200 mg 200mg
16446746 100 mg -
16432577 50 mg 50mg
16406478 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16491176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15371
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Forskolin (Coleonol) is a potent adenylate cyclase activator with an IC50 of 41 nM and an EC50 of 0.5 μM for type I adenylyl cyclase.
Forskolin is also an inducer of intracellular cAMP formation. Forskolin induces differentiation of various cell types and activates pregnane X receptor (PXR) and FXR. Forskolin exerts a inotropic effect on the heart, and has platelet antiaggregatory and antihypertensive actions. Forskolin also induces autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico Forskolin
CAS 66575-29-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H34O7
Quantità 200 mg
Sinonimo Coleonol Colforsin
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (243.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@@]2(O)[C@]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H](O)[C@@]3([H])C(C)(C)CC[C@H](O)[C@@]32C)(C)O[C@@](C)(C=C)C1
Molecular Weight (g/mol) 410.5
Peso formulazione 410.5
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only