Learn More
Poulten Graf™ Dispenser di sicurezza Fortuna™ Optifix™
Codice prodotto. 11788286
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 5 ml
10 - 50 ml
2 - 10 ml
Da 0.4 a 2 ml
Da 1 a 5 ml
Da 10 a 50 ml
Da 2 a 10 ml
Da 20 a 100 ml
Da 6 a 30 ml
Include:
Pistone integrato PTFE, coperchio sigillante
Pistone rivestito in PTFE, labbro di tenuta
Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato
Pistone speciale rivestito in robusto PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11788286 Da 10 a 50 ml Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato Pezzo
10252371 Da 0.4 a 2 ml Pistone rivestito in PTFE, labbro di tenuta Pezzo
10684321 2 - 10 ml Pistone integrato PTFE, coperchio sigillante Pezzo
10654151 10 - 50 ml Pistone integrato PTFE, coperchio sigillante Pezzo
10058720 Da 20 a 100 ml Pistone rivestito in PTFE, labbro di tenuta Pezzo
10314121 1 - 5 ml Pistone integrato PTFE, coperchio sigillante Pezzo
10549491 Da 6 a 30 ml Pistone rivestito in PTFE, labbro di tenuta Pezzo
10469652 Da 2 a 10 ml Pistone speciale rivestito in robusto PTFE Pezzo
10719212 Da 2 a 10 ml Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato Pezzo
11778286 Da 6 a 30 ml Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato Pezzo
11792358 Da 1 a 5 ml Pistone speciale rivestito in robusto PTFE Pezzo
10341222 Da 1 a 5 ml Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato Pezzo
11768286 Da 0.4 a 2 ml Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11788286 Fornitore Poulten Graf™ N. del fornitore 101 10748S
Spedizione stimata: 11-01-2027
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
  • Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
  • With certificate, individually numbered
  • Glass dispensing cylinder is coated with plastic to provide breakage protection
  • Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
  • Graduation on the scale is lasered and easy to read
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Specifica
Product Type Sicurezza Outfix
Volume (sistema metrico) Da 10 a 50 ml
Include Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato