Learn More
Fosamprenavir Calcium Salt, MedChemExpress
Descrizione
Fosamprenavir Calcium Salt (GW433908G) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Fosamprenavir Calcium Salt |
| CAS | 226700-81-8 |
| Colore | off White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H34CaN3O9PS |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | GW433908G |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (80.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.25 mg/mL (0.40 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP([O-])([O-])=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C.[Ca+2] |
| Molecular Weight (g/mol) | 623.67 |
| Show More |
Research purposes only