Learn More
Foscarnet Sodium Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 17950735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17950735 5 g 5g
17923245 100 mg 100mg
17942295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17950735 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7274005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34156-56-4
Formula molecolare C O5 P . 3 Na . 6 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 300.04
Sinonimo Foscarnet sodium hexahydrate, Trisodium phosphonatoformate hexahydrate, Phosphinecarboxylic acid, 1,1-dihydroxy-, 1-oxide, sodium salt, hydrate (1:3:6), Formic acid, phosphono-, trisodium salt, hexahydrate (8CI), Phosphinecarboxylic acid, dihydroxy-, oxide, trisodium salt, hexahydrate (9CI), Trisodium phosphonoformate hexahydrate
IUPAC Name trisodium;phosphonatoformate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P(=O)([O-])[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Foscarnet sodium hexahydrate
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
Peso formulazione 299.981