Learn More
Fosetyl-aluminium 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fosetyl-aluminium |
| CAS | 39148-24-8 |
| Nomi componenti o analita | Fosetyl-aluminium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | 3 C2 H6 O3 P . Al |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3 |
| SMILES | [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-] |
| IUPAC Name | aluminum;ethoxyphosphinate |
| Vedi altri risultati |