Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosetyl-aluminum
Codice prodotto. 17211196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17211196 100 g 100g
17201196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211196 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467281000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39148-24-8 | C6H15AlO9P3, C6H18AlO9P3 | 351.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39148-24-8
Formula molecolare C6H18AlO9P3
Specifica
Materiale o nome chimico Fosetyl-Aluminum
Quantità 100 g
Solubilità Solubility aq. soln.: 120 g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in acetonitrile, propylene, glycol
Punto di fusione >300.0°C
Peso formulazione 354.11