Learn More
Fosetyl Aluminum (Technical Grade), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Fosetyl-aluminium |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3 |
| Peso formulazione | 353.9979 |