Learn More
Fosinopril Acyl-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Nomi componenti o analita | Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C36H54NO13P |
| Sinonimo | (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline β-D-Glucopyranuronosyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C36H54NO13P/c1-4-28(39)47-35(22(2)3)50-51(46,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(38)37-20-25(24-16-9-6-10-17-24)19-26(37)34(45)49-36-31(42)29(40)30(41)32(48-36)33(43)44/h5,7-8,13-14,22,24-26,29-32,35-36,40-42H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,43,44)/t25-,26+,29+,30+,31-,32+,35+,36+,51-/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | O=[P@@](CC(N1[C@H](C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)=O)C[C@@H](C3CCCCC3)C1)=O)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)CCCCC4=CC=CC=C4 |
| IUPAC Name | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((2S,4S)-4-cyclohexyl-1-(2-((R)-((S)-2-methyl-1-(propionyloxy)propoxy)(4-phenylbutyl)phosphoryl)acetyl)pyrrolidine-2-carbonyl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vedi altri risultati |