Learn More
Fosinoprilat, TRC
Codice prodotto. 30138363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138363 50 mg 50mg
18090740 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138363 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF72781550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95399-71-6
Formula molecolare C23 H34 N O5 P
Molecular Weight (g/mol) 435.4935
Sinonimo (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline, trans-4-Cyclohexyl-1-[[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline
IUPAC Name (2S,4S)-4-cyclohexyl-1-[2-[hydroxy(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)CP(=O)(O)CCCCc2ccccc2)C3CCCCC3
Specifica
Materiale o nome chimico (4S)-4-Cyclohexyl-[(4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl-L-proline
InChI Formula InChI=1S/C23H34NO5P/c25-22(17-30(28,29)14-8-7-11-18-9-3-1-4-10-18)24-16-20(15-21(24)23(26)27)19-12-5-2-6-13-19/h1,3-4,9-10,19-21H,2,5-8,11-17H2,(H,26,27)(H,28,29)/t20-,21+/m1/s1
Quantità 50 mg
Peso formulazione 435.217
Shipping Condition Room Temperature