Learn More
Fostemsavir Tris, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449107
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16449107 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449107 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15440B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
MedChemExpress Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is the phosphonooxymethyl prodrug of BMS-626529. Fostemsavir Tris (BMS-663068 (Tris)) is a novel attachment inhibitor that targets HIV-1 gp120 and prevents its binding to CD4+ T cells.
Specifica
Materiale o nome chimico Fostemsavir Tris
CAS 864953-39-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H37N8O11P
Quantità 5 mg
Sinonimo BMS-663068 Tris
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (177.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (141.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C(C2=CC=CC=C2)=O)CC1)C(C3=CN(COP(O)(O)=O)C4=C3C(OC)=CN=C4N5N=C(C)N=C5)=O.OCC(CO)(N)CO
Molecular Weight (g/mol) 704.62
Peso formulazione 704.62
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only