Learn More
Four elements solution - Ca, Mg, K, Na for ICP/MS 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12906203 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12906203 100 mL 100mL
12996193 50 mL 50mL
12916203 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12906203 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore MS 010 100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Four Elements
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Ca,Mg,K,Na
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1000 mg/L
Tipo ICP/MS Calibration Multi-element Standard Solution
Elemento Ca, Mg, K, Na
Solvent or Matrix 2% HNO3
Quantità 100 mL