Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Four-Neck Round-Bottom Flasks
Reaction flasks with center neck and with 3 parallel side necks
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03345473
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11836154
Quantità Prezzo
1 132.00€ / Pezzo
6 105.32€ / Pezzo
Spedizione stimata
18-05-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard
  • With 3 parallel side necks
  • With conical ground joints
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
Center neck - NS 45/40, Side necks - NS 29/32
Borosilicate Glass 3.3
Reaction flasks
2000 mL
1
166 mm