Learn More
Watson-Marlow Testa 314X
Codice prodotto. 12496340
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
323 Series Peristaltic Pumps
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con Dimensione della confezione
12496340 323 Series Peristaltic Pumps Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12496340 Fornitore Watson-Marlow N. del fornitore 033.4431.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.32€
    416.50€ / pezzi 1
    Risparmia 63.82€
    13% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Teste flip top per tubo continuo per portate fino a 3 l/min. Estendibile fino a 6 canali di portata.
  • La serie 300 combina prestazioni, praticità e design. Grazie al suo il suo iconico design flip-top, è un prodotto OEM standard di settore per dispositivi medici, biotecnologie e applicazioni diagnostiche, apprezzato anche in molte altre applicazioni.
  • Disponibile come teste solo per i clienti che desiderano specificare il proprio motore/controllo. Nelle versioni a tre, quattro, sei e otto rulli. Più rulli per una maggiore precisione e una pulsazione ridotta. La testa a tre rulli 313 offre portate massime. Grande flessibilità con nove dimensioni del tubo in molti materiali diversi. Fornisce portate fino a 2 L/min in modo continuo o 3 L/min in modo intermittente. Solide teste stampate IXEF disponibili in una gamma di colori.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con 323 Series Peristaltic Pumps
Materiale Polypropylene
N. di rulli 4
Tipo Pump Extension