Learn More
Brannan Timer e orologio a quattro vie
Descrizione
- 99 ore e 99 minuti contatore timer
- Conta su e giù
- Il contatore continua automaticamente a contare quando viene raggiunto il conto alla rovescia
- Display ampio e di facile lettura
- Completo di gancio per appendere, schienale magnetico e supporto
- Batteria e istruzioni incluse
Specifica
Specifica
| Product Type | 4 Way Timer and Clock |
| Intervallo di tempo | 99 hr. 99 min. |
| Alarms | Audible |
| Accuracy | ±30 seconds/month |
| Risoluzione | Seconds |
| Display | LCD |
| Incrementi | Seconds |
| Tipo di batteria | AAA |
| Colore | White |
| Peso (sistema imperiale) | 0.23 lb. |
| Vedi altri risultati |