Learn More
FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1515, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3169-MSM5-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15940188
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
FOXA1 / HNF3A
Nuclear
FOXA1/1515
Unconjugated
NP_004487
Mouse
79kDa
Protein A/G Purified
RUO
3169
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FOXA1
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614)
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.