Learn More
FOXH1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | FOXH1 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899794
|
Proteintech
20268-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889794
|
Proteintech
20268-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 06-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The antibody is specific to FOXH1.
FOXH1 is a member of the Forkhead-box (FOX) family of transcription factors and is the human homolog of Xenopus forkhead activin signal transducer-1. FOXH1 plays an important role in mediating TGF-beta/activin signals through its interaction with the SMAD2-SMAD4 complex. It is expressed primarily during early development and localizes in the cytoplasm until it forms a complex with the SMAD proteins at which time it translocates to the nucleus to positively or negatively affect gene expression.Specifica
FOXH1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O75593, O88621 | |
14106, 300054, 8928 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
FOXH1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FAST 1, Fast 2, FAST1, FAST2, forkhead box H1, Forkhead box protein H1, FOXH1, hFAST 1 | |
FOXH1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |