Learn More
FOXL2 Antibody (FOXL2/7989R), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611614 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611614 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611614 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320964PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FOXL2 Monoclonal antibody specifically detects FOXL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene FOXL2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone FOXL2/7989R
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene BPES, BPES1PINTO, forkhead box L2, forkhead box protein L2, forkhead transcription factor FOXL2, PFRK, POF3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant full-length human FOXL2 protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Epigenetics
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 668
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus