missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18467990 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18467990 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18467990 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP177175PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

FOXO4 Polyclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene FOXO4
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Formulazione PBS
Alias gene AFX, AFX1myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax (Drosophila) homolog);translocated to, 7, Fork head domain transcription factor AFX1, forkhead box O4, forkhead box protein O4, MLLT7MGC120490, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human FOXO4. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of FOXO4. Amino Acid Squence: LPSRLPEPAGGPQPG
Metodo di purificazione Peptide affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4303
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.