missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXO4 Monoclonal Antibody (OTI5A5), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17550174
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17550174 30 μL 30µL
17530174 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17550174 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA808678S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

FOXO4 Monoclonal antibody specifically detects FOXO4 in Human samples. It is validated for Western Blot

Specifica

Antigene FOXO4
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI5A5
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene Cwc27
N. accesso geni Q6UX04
Alias gene AFX; Afx1; Afxh; AFXzeta; Fkhr3; Fork head domain transcription factor AFX1; forkhead box O4; forkhead box protein O4; forkhead protein; FOXO4; FOXO4b; MGC120490; MLLT7; myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 7 homolog; myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 7; OTTHUMP00000023497; RGD1561201
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 145-472 of human CWC27 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10283
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.