Learn More
FPTQ, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495717
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495717 5 mg 5mg
16479546 50 mg 50mg
16472978 10 mg 10mg
16462566 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16495717 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100382
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.
FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.
Tekniske data
Materiale o nome chimico FPTQ
CAS 864863-72-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12FN5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(N=CC=C1)=C1N2N=NC(C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4)=C2C
Molecular Weight (g/mol) 305.31
Peso formulazione 305.31
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.