Learn More
FPTQ, MedChemExpress
Descrizione
FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | FPTQ |
| CAS | 864863-72-9 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H12FN5 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(N=CC=C1)=C1N2N=NC(C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4)=C2C |
| Molecular Weight (g/mol) | 305.31 |
| Peso formulazione | 305.31 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?