Learn More
FR 180204, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495048
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495048 10 mg 10mg
16471287 50 mg -
16437777 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16495048 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12275
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
FR 180204 is an ATP-competitive and selective ERK inhibitor. FR 180204 inhibits ERK1 and ERK2 with IC50s of 0.51 μM (Ki=0.31 μM) and 0.33 μM (Ki=0.14 μM), respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico FR 180204
Forma fisica Solid
CAS 865362-74-9
Colore Yellow
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H13N7
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (152.75 mM)
SMILES NC1=NNC2=NN=C(C3=C4C=CC=CN4N=C3C5=CC=CC=C5)C=C21
Molecular Weight (g/mol) 327.34
Peso formulazione 327.34
Percent Purity 99.47%
Grado Research
Research purposes only