Learn More
Cytiva Limitatore di flusso in FFKM/PEEK/acciaio inox FR-902
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Materiale:
FFKM/PEEK/Acciaio inox
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Le parti umide sono resistenti ai tamponi con solventi organici e sali comunemente utilizzati nella cromatografia delle biomolecole, ad eccezione dell'etilacetato al 100%, dell'esano al 100% e del tetraidrofurano al 100%
- In elastomero perfluorurato (FFKM)/polietereterchetone (PEEK)/acciaio inox
Specifica
Specifica
| Tipo | Limitatore di flusso |
| Materiale | FFKM/PEEK/Acciaio inox |
| Peso (sistema metrico) | 0.1 kg |