Learn More
Thermo Scientific™ Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules, BreakApart frame
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10524641
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Frame
N. per confezione:
5
50
N. per custodia:
50
60
Compatibilità piastre:
Immuno Standard Modules
Nunc C8 Breakable Modules
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type N. per confezione N. per custodia Compatibilità piastre Dimensione della confezione
10524641 Frame 5 60 Immuno Standard Modules pezzi 60
10585211 Frame 5 60 Nunc C8 Breakable Modules pezzi 60
10733316 Frame 50 50 Nunc C8 Breakable Modules pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10524641 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 465404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.30€
    90.71€ / pezzi 60
    Risparmia 1.59€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules with Nunc™ C8 Breakable Modules.
Use Thermo Scientific™ Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules with Nunc™ C8 Breakable Modules. These frames include tools to facilitate removing the strips.
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Descrizione High optical quality for reliable results
Imballaggio 10 Pk., 60 Cases
Colore White
Product Type Frame
Materiale ABS Plastic
Forma pozzetto Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Da utilizzare con (applicazione) For solid phase immuno assays
N. per custodia 60
N. per confezione 5
Compatibilità piastre Immuno Standard Modules
Quantità 60/Cs.