Learn More
Thermo Scientific™ Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules, BreakApart frame
Codice prodotto. p-4555278
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Frame
N. per confezione:
5
50
N. per custodia:
50
60
Compatibilità piastre:
Immuno Standard Modules
Nunc C8 Breakable Modules
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type N. per confezione N. per custodia Compatibilità piastre unitSize
10585211 Frame 5 60 Nunc C8 Breakable Modules pezzi 60
10524641 Frame 5 60 Immuno Standard Modules pezzi 60
10733316 Frame 50 50 Nunc C8 Breakable Modules pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10585211 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 431615
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules with Nunc™ C8 Breakable Modules.
Use Thermo Scientific™ Frames and Accessories for Immuno Breakable Modules with Nunc™ C8 Breakable Modules. These frames include tools to facilitate removing the strips.
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Descrizione High optical quality for reliable results
Matrice 8 x 12
Imballaggio 60 Cases, 5 Pk.
Colore White
Product Type Frame
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Forma pozzetto Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Da utilizzare con (applicazione) For solid phase immuno assays
N. per custodia 60
N. per confezione 5
Compatibilità piastre Nunc C8 Breakable Modules