Learn More
Thermo Scientific™ Frames and Caps for Immuno Standard Modules, Immulon,Frame for 1x12
Beskrivelse
Easily insert and remove strip plates with solid modules by utilizing Thermo Scientific™ Frames and Caps for Immuno Standard Modules.
- Polyethylene, stackable frame is marked for lid orientation
Tekniske data
Tekniske data
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Descrizione | Frame for Immulon modules (1 x 12) |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 10 Pk., 10 Cases |
| Colore | Clear |
| Product Type | Frame |
| No. of Wells | 96 |
| N. per custodia | 10 |
| N. per confezione | 10 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?