Learn More
Thermo Scientific™ Frames and Caps for Immuno Standard Modules
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10684022
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Trasparente
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Product Type:
Strip Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 180
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Product Type Dimensione della confezione
10684022 Clear Sterile Strip Cap pezzi 120
10224551 Trasparente Non-sterile Strip Cap pezzi 180
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10684022 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 430805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    160.00€ / pezzi 120
    Risparmia 13.00€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 17-03-2027
Aggiungi al carrello
Easily insert and remove strip plates with solid modules by utilizing these frames and caps for immuno standard modules.
Easily insert and remove strip plates with solid modules by utilizing Thermo Scientific™ Frames and Caps for Immuno Standard Modules.
  • Polyethylene, stackable frame is marked for lid orientation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Matrice 1 x 8
Imballaggio 2 Pk.
Colore Clear
Product Type Strip Cap
Materiale Polyethylene
No. of Wells 8
Sterilità Sterile
N. per custodia 120
N. per confezione 2
Compatibilità piastre Immuno Standard Modules
Quantità 120/Cs.