Learn More
Hanna Instruments™ Free and Total Chlorine High Range Reagent
Codice prodotto. 11703373
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Photometric determination of free chlorine and total chlorine
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
11703373 Photometric determination of free chlorine and total chlorine pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11703373 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI9373401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.17€
    47.11€ / pezzi 100
    Risparmia 48.06€
    50% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
For the photometric determination of free chlorine and total chlorine
  • Range : 0.00 to 10.0mg/L
  • Compatibility : HI-96734 portable photometer
Specifica
Tipo Free and Total Chlorine Reagent
Da utilizzare con (applicazione) Photometric determination of free chlorine and total chlorine