Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ sono in grado di contenere numerose fiale e provette e si possono utilizzare anche nei congelatori a bassissime temperature.
- Sturdy, water-repellant fiberboard boxes with covers for sample storage
- in.x in.x
- Box dividers included
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Materiale | Truciolato |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Tipo | Scatola di conservazione per congelatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers |
| Capacità | 81 Cryo Tubes |
| Include | Divisori |
| Dimensioni (L x P x A) | 5 x 5 x 3 in. (12.7 x 12.7 x 8 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
| Vedi altri risultati |