Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno
Codice prodotto. 11976924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)
100 (3 and 4 mL Cryo Tubes)
100 Cryo Tubes
81 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes)
81 Cryo Tubes
Cryo Tubes
Dimensioni (L x P x A):
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm)
5 x 5 x 3 in. (12.7 x 12.7 x 8 cm)
5 x 5 x 3 pollici (12.7 x 12.7 x 8 cm)
5.3 x 5.3 x 2 in.
5.3 x 5.3 x 3.1 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensioni (L x P x A) unitSize
11976924 Cryo Tubes 5 x 5 x 3 pollici (12.7 x 12.7 x 8 cm) pezzi 12
10696335 81 Cryo Tubes 5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm) Pezzo
11814560 81 Cryo Tubes 5 x 5 x 3 in. (12.7 x 12.7 x 8 cm) Pezzo
11349341 100 Cryo Tubes 5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm) Pezzo
13487248 100 (3 and 4 mL Cryo Tubes) 5.3 x 5.3 x 3.1 in. Pezzo
13467248 81 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes) 5.3 x 5.3 x 2 in. Pezzo
13457238 100 (1, 1.5, 2 mL Cryo Tubes) 5.3 x 5.3 x 2 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11976924 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5956
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.35€
    52.30€ / pezzi 12
    Risparmia 1.05€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche in congelatori a bassissime temperature.
Le scatole per conservazione Thermo Scientific™ sono in grado di contenere numerose fiale e provette e si possono utilizzare anche nei congelatori a bassissime temperature.
  • Sturdy, water-repellent boxes with covers for sample storage
  • Available in 2 and 3 in. high (5.1 and 7.6 cm) with 5.25 x 5.25 in. (13.3 x 13.3 cm) square bases
  • Box dividers included excluding 5954 and 5956
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Materiale Truciolato
Forma Square
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific Ultra-Low Temperature Freezers
Capacità Cryo Tubes
Include Divisori non inclusi
Dimensioni (L x P x A) 5 x 5 x 3 pollici (12.7 x 12.7 x 8 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.
Altezza (sistema metrico) 8 cm
Peso (sistema metrico) 0.66 kg