Learn More
Thermo Scientific™ Scatole per conservazione in fibra di legno (colorate)
Le scatole per conservazione in fibra di legno idrorepellenti Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche in congelatori a bassissime temperature o criogenici.
Marca: Thermo Scientific™ 1950880
47.62 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21942" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.70650kg
Descrizione
Le scatole per conservazione in fibra di legno idrorepellenti Thermo Scientific™ consentono di riporre numerose fiale e provette e possono essere utilizzate anche nei congelatori a bassissime temperature o criogenici. Disponibili in confezioni da 12, con possibilità di scelta tra giallo, rosa, rosso, blu, verde o colori multipli. Divisori a griglia venduti separatamente.
- Sturdy, water-repellant fiberboard boxes with covers for sample storage
- ″
Divisori a griglia venduti separatamente.
Order Info
Available in packs of 12: choose from yellow, pink, red, blue, green or multi-colored. Divisori a griglia venduti separatamente.
Specifica
2 in. (50mm) Water-repellant fiberboard box | |
Truciolato | |
Scatola di conservazione per congelatore | |
Divisori non inclusi | |
5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5 cm) | |
12.7 cm | |
12.7 cm | |
5 cm |
Rosso | |
Pozzetti quadrati | |
Ultra-Low Temperature Freezer | |
12/Pk., 12/Cs. | |
5 in. | |
5 in. | |
2 in. | |
0.5 kg |