Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Codice prodotto. 17821749 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
0.6 x 1.8 in.
1.65 x 0.5 in.
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
38.10 mm (W) x 55.88 mm (H)
38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 360
pezzi 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17821749 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 pezzi 360
17980730 0.6 x 1.8 in. BMP41, BMP51, M511 pezzi 180
17821779 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 pezzi 180
17960730 1.65 x 0.5 in. BMP41, BMP51, M511 pezzi 180
17861719 38.10 mm (W) x 55.88 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 pezzi 140
17841799 38.10 mm (W) x 95.25 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17821749 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.70€
    85.14€ / pezzi 360
    Risparmia 12.56€
    12% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le robuste etichette in poliestere B-490 è possibile contrassegnare in modo sicuro superfici piane che in laboratorio saranno conservate in azoto liquido o congelatore. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: pensate per l'uso in laboratorio su fiale, centrifughe, provette di test, pipette e vetrini in vetro e polipropilene
  • Durevoli: resistono a solventi, macchie e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente da utilizzare su superfici piane congelate o per avvolgere tubi e fiale con una sovrapposizione di 3,17 mm
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 360 Label(s) / Box
Quantità 360
Dimensioni (sistema metrico) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensioni (L x P) 31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-112-490