Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Codice prodotto. 17821779
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.6 x 1.8 in.
1.65 x 0.5 in.
31.75 mm (W) x 9.53 mm (H)
38.10 mm (W) x 55.88 mm (H)
38.10 mm (W) x 95.25 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 360
pezzi 80
Codice prodotto. 17821779
Marca: Brady™ 170888
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le robuste etichette in poliestere B-490 è possibile contrassegnare in modo sicuro superfici piane che in laboratorio saranno conservate in azoto liquido o congelatore. Stampa facilmente e praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: pensate per l'uso in laboratorio su fiale, centrifughe, provette di test, pipette e vetrini in vetro e polipropilene
  • Durevoli: resistono a solventi, macchie e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente da utilizzare su superfici piane congelate o per avvolgere tubi e fiale con una sovrapposizione di 3,17 mm
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 180 Label(s) / Box
Quantità 180
Dimensioni (sistema metrico) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -320°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -196°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0026 in
Spessore (sistema metrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-125-490