Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Speciali: pensate per l'uso in laboratorio su fiale, centrifughe, provette di test, pipette e vetrini in vetro e polipropilene
- Durevoli: resistono a solventi, macchie e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente da utilizzare su superfici piane congelate o per avvolgere tubi e fiale con una sovrapposizione di 3,17 mm
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory Labeling |
| Vedi altri risultati |